missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Safety Products™ Gloves

Product Code. 12675253
Change view
Click to view available options
:
Size: 8
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12675253 Size: 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12675253 Lieferant Honeywell Safety Products™ Lieferanten-Nr. 209501008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Double-dipped neoprene latex gloves provide superior mechanical and chemical resistance. Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-10 Mix-Color Gloves are made with a flocked cotton interior for comfort and a diamond-patterned finish for improved gripping.

  • Suited for industrial cleaning, maintenance work, industrial surface treatments, sanding, stripping, wood industry work.
  • Neoprene/latex double-dipped glove for flexibility, chemical resistance and superior mechanical resistance.
  • Flocked cotton interior for comfort and easy donning and doffing.
  • Diamond-patterned finish for improved grip.
  • Cuff protects a large part of the forearm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance CE CATEGORY III Irreversible risks, EN 420-03 EEC Basic standards, EN 388-03 Mechanical risks, EN 374-03 Chemical risks, EC Category PPE 3, EC Certificate Number 0075/797/162/11/08/0456, EC Attestation Number 0075/797/162/11/08/0456
Classification Dexterity: 5
Coated Area Hand
Cuff Material Latex
Coating Material Neoprene
Color Blue, Yellow
Cut Resistance Rating 1
Exterior Finish Diamond
Material Neoprene, Latex, Cotton
Product Type Gloves
Size 8
Thickness (Metric) 0.72 mm
For Use With (Application) Industrial cleaning, maintenance work, industrial surface treatments, sanding and stripping, wood industry. Agriculture, Automotive, Building, Construction, Chemical, Industrial Cleaning, Maintenance, Petrochemical, Water Treatment and Wood industries
Glove Cuff Color Yellow
Liner Material Cotton Flock
Lining Lined
Puncture Rating 1
Quantity 10Pair/PK
Tear Rating 1
Length (Metric) 32 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.