missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Purple EP Powder-free Nitrile Examination Gloves

Product Code. 10243882 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
extra protection purple 300mm length extra extra small XXS Fisherbrand
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
10243882 extra protection purple 300mm length extra extra small XXS Fisherbrand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10243882

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Protect hands from chemicals and punctures by wearing Fisherbrand™ Purple EP Powder-free Nitrile Examination Gloves. Three times more puncture-resistant than latex, they are ergonomically designed with textured fingertips for improved grip and latex-, protein- and powder-free to eliminate Type I allergies.

  • 100% nitrile
  • 0.10mm thickness
  • Disposable
  • Non-latex
  • Powder-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance Conforms to EN 455 parts 1 and 2
Color Purple
Disposable Single-use
Latex Free Yes
Material Nitrile
Powdered Powder Free
Size 2X-Small
Sterility Non-sterile
Thickness (Metric) 0.10 mm
Finger Style Textured
Quantity 50/Pk.
Resistant To Puncture, wide range of chemicals
Length (Metric) 30 cm
Length (Metric) Cuff 25 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.