missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycerol (Ultra Pure 99.5%)

Product Code. 11401572 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
4 L
Unit Size:
1 L
4 L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11401572 500 mL 500mL
11411572 1 L 1 L
11421572 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11401572 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04800687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 €
    105.00 € / 500mL
    Save 6.00 €
    5% Off
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 56-81-5
Molecular Formula C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
MDL Number MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO

Spezifikation

Quantity 500 mL
Grade Ultrapure
Chemical Name or Material Glycerol (Ultra Pure 99.5%)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.