missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gold Thinfoil, 0.01mm (0.0004in) thick, 99.9% (metals basis)

Product Code. 11307207
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
missing translation for 'unitSize'
25mm
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11307207

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 011518.FF

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7440-57-5
Molecular Formula Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
MDL Number MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]

Spezifikation

Quantity 25 x 25 mm
Odor Odorless
Weight ≈0.12g/25x25mm
Form Foil
Percent Purity 99.9%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Gold Thinfoil, 0.01mm (0.0004 in.) thick, not certified pinhole free

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt