missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Gripper Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Lengthwise Corrugated Rib Pattern

Product Code. 17742098
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x W):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1830 x 60 cm
1830 x 91 cm
1830 x 122 cm
Unit Size:
Each
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x W) unitSize
17742098 91 x 60 cm Each
17762098 150 x 91 cm Each
17782088 1830 x 60 cm Each
17702098 1830 x 91 cm Each
17722098 1830 x 122 cm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17742098 Fournisseur Notrax Code fournisseur 413S0023BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.80 €
    50.90 € / Pack of 1
    Save 7.90 €
    13% Off
Estimated Shipment: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Notrax Gripper Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.

  • Lengthwise corrugated rib pattern for sure footing
  • Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
  • Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl
  • Available with yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
  • All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards

Spécification

Dimensions (L x W) 91 x 60 cm
Color Black/Yellow
Length (English) 36 in.
Length (Metric) 91 cm
Material Microcellular Vinyl
Type Industrial and Commercial Matting
Width (Metric) 60 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.