missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Together with the separately available control tower package (e.g. HABITAT cell) you receive all necessary components for a successful cultivation.
Scope of delivery
- Stand 5
- HA.gv.sw.5 Glass vessel, single-wall
- HA.mt.s.10 Motor, big
- HA.hp.s.5 Harvest pipe, straight
- HA.ino Port for inoculation
- HA.sp.m.5 Micro sparger, 5 μm
- HA.cn Condenser
- HA.ip.pi.5 3-pitched blade impeller (2 pcs.)
- HA.s.tm.5 Temperature sensor
- HA.s.ph.5 pH sensor
- HA.s.do.5 DO sensor
- HA.s.fo Foam sensor
- HA.s.lv.5 Level sensor
- HA.hbl.5 Heating blanket
- HA.cab.sw Cable and tube set
- HA.sf.250 Sample flask (4 pcs.)
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 5 L |
| Material | Borosilicate Glass |
| Dimensions | 260 x 605 x 260 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?