missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ Hanging Wafer Robotic Tips: Tecan-Style Clear Tips, Presterilized
GREENER_CHOICE

Product Code. 11344305 Shop All Axygen Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
20 μL
50 μL
200 μL
1000 μL
Filtered:
Filtered
Non-filtered
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1536
Pack of 2304
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11344305

missing translation for 'mfr': Axygen™ TTF1000CHTRS

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Clear tips for accurate sample delivery

Axygen™ offers a comprehensive line of tips for Tecan™, Aurora Biomed and PerkinElmer™ automation systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. Tips are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic. Available in nonsterile, sterile, non-filtered and filtered. Clear and Conductive black polypropylene tips are available in 96-well format and is also available in hanging tip rack format designed for Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep with LiHa-1, -4, -8 head, Aurora Biomed Versa™ with 8-Channel head and PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe with Variospan-1, 4, 8 head.


  • 1000 μL Clear Tips
  • 96 Tip format
  • Clear Polypropylene
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Sterile
  • Compatibility: Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep with LiHa-1, -4, -8 head, Aurora Biomed Versa™ with 8-Channel head
  • Zertifizierungen

    Certified DNAse-, RNAse- and Pyrogen-safe

    TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Volume (Metric) 1000 μL
    Filtered Filtered
    Sterility Sterile
    Color Clear
    Autoclavable Autoclavable
    Certifications/Compliance Non-ANSI
    For Use With (Application) For accurate sample delivery
    Format Rack
    Tip Style Automation, Round
    Packaging Hanging tip rack
    Quantity 16 Racks/Cs.
    For Use With (Equipment) Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head
    Material Polyethylene
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt