missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
- Cylindrical bath shape
- Heating elements integrated into the bath base
- Heat transfer media can be low-viscous oil (50 mPas) or water (H2O)
- Heat output: 1000 W
- Two carry handles
- Infinitely variable safety temperature limiter according to DIN 12877
- Double-jacketed mantle protects against burns
- Digital display for target, actual and safety temperatures, and speed
- Integrated magnetic stirrer drive to circulate the tempering fluid, allowing for better heat distribution in the bath
Specifikationer
Specifikationer
| Controller Type | Stepless Heat Control |
| Description | RS 232 interface, external temperature sensor |
| Capacity (Metric) | 4 L |
| Display | LCD |
| Plug Type | UK Plug |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
