missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heptachlor, TRC

Product Code. 30407626
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packungsgröße
30407626 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30407626 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH26569550MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Heptachlor
CAS 76-44-8
Molecular Formula C10 H5 Cl7
Quantity 50 mg
Synonym 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, 1,4,5,6,7,10,10-Heptachloro-4,7,8,9-tetrahydro-4,7-methyleneindene, 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene, 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3α,4,7,7α-tetrahydro-4,7-endo-methanoindene, 3-Chlorochlordene, Aahepta, Agroceres, Arbinex 30TN, E 3314, ENT 15,152, GPKh, Hepta, Heptachlor, Heptachlorane, Heptox, NSC 8930, Rhodiachlor, Velsicol 104
InChI Formula InChI=1S/C10H5Cl7/c11-4-2-1-3-5(4)9(15)7(13)6(12)8(3,14)10(9,16)17/h1-5H/t3?,4?,5?,8-,9+/m0/s1
SMILES ClC1C=CC2C1[C@@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl
IUPAC Name 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene
Molecular Weight (g/mol) 373.32
Formula Weight 369.8211
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.