missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva High Purity rNTP Solutions

Artikelnummer. 10004164 Alle ansehen Cytiva Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Format:
Liquid
Product Type:
ATP, 100 mM solution
CTP, 100 mM solution
GTP, 100 mM solution
UTP, 100 mM solution
Quantity:
25 μmol
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10004164

missing translation for 'mfr': Cytiva 27208601

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Use for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity. Cytiva Lifescience™ High Purity rNTP Solutions provide easy-to-use, time-saving solutions.

  • Each lot is tested for ribonuclease contamination to ensure success in your application
  • High purity: >98% triphosphate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Format Liquid
Description Easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity.
pH 7.5
Product Type UTP, 100 mM solution
Concentration 100 mM
Purity ≥98% triphosphate
Quantity 25 μmol
Color Colorless
For Use With (Application) in-vitro transcription, amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt