Learn More
R&D Systems™ High-Throughput Glutathione Peroxidase Assay Kit
Product Code. 30001328
Click to view available options
Quantity:
480 Tests
Unit Size:
480 tests
Product Code. 30001328
Brand: R&D Systems™ 7512100K
Includes
Glutathione Peroxidase, GSH and NADPH, Glutathione Reductase, Cumene Hydroperoxide, Buffer, 5 x 96-well Plates
Spectrophotometric assay for the quantitation of glutathione peroxidase in cells, erythrocytes, blood, and tissues
Glutathione peroxidase is a tetramer of four identical subunits with MW 84,000. It is found in mammalian cells and helps prevent lipid peroxidation of cell membranes by consuming peroxide in the cell.
Sufficient reagents for 480 Tests-96 well Format or 100 Tests-cuvette Format
Rate of decrease in the A340 is directly proportional to the glutathione peroxidase activity in the sample
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage The product requires storage at -20 to -70° C and room temperature. Consult the product insert for specific storage temperatures. Do not use past expiration date.
Quantity 480 Tests
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt