missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Specifications
Specifications
| Bed Volume | 1 mL |
| Flow Rate | Up to 220 cm/h in a 1 m diameter column with a bed height of 20 cm at 20°C; measured using process buffers with the same viscosity as water at 300 kPa. |
| For Use With (Application) | Hydrophobic Interaction Chromatography |
| Height (Metric) | 25 mm |
| Ligand Type | Butyl |
| Max. Pressure | 5 bar [0.5 MPa] (70 psi) |
| Particle Size | 40 μm |
| pH Range | pH 3 to 13 |
| Storage Requirements | 20% ethanol at 4°C to 30°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap Capto Butyl ImpRes 1 ml, 5 x 1 ml
- Warning
- Flammable liquid Category 3
- H226-Flammable liquid and vapour.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?