missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hoechst 33258, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 4-[5-(4-Methyl-1-piperazinyl)[2,5'-bi-1H-benzimidazol]-2'-yl]-phenol Trihydrochloride |
| CAS | 23491-45-4 |
| Molecular Formula | C25 H24 N6 O . 3 Cl H |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | Hoechst 33258, p-[5-[5-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-benzimidazolyl]-2-benzimidazolyl]-phenol Trihydrochloride, 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazolyl]-6-(1-methyl-4-piperazinyl)benzimidazole trihydrochloride, 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazolyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)-benzimidazole trihydrochloride, 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazolyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)benzimidazole trichloride, 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazolyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)benzimidazole-3HCl, 2’-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5'-bi-1H-benzimidazole 4-[5-[5-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-benzimidazolyl]-2-benzimidazolyl]phenol trihydrochloride, Bisbenzimide, Bisbenzimide (quenchant), Bisbenzimide trihydrochloride, H 33258 |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H24N6O.3ClH/c1-30-10-12-31(13-11-30)18-5-9-21-23(15-18)29-25(27-21)17-4-8-20-22(14-17)28-24(26-20)16-2-6-19(32)7-3-16;;;/h2-9,14-15,32H,10-13H2,1H3,(H,26,28)(H,27,29);3*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)c2ccc3[nH]c(nc3c2)c4ccc5[nH]c(nc5c4)c6ccc(O)cc6 |
| IUPAC Name | 4-[5-[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1H-benzimidazol-2-yl]phenol;trihydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 533.88 |
| Formula Weight | 532.1312 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?