missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human ADAMTSL2(NP_055509.2) VersaClone cDNA

Product Code. 18441390
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18441390 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18441390 Supplier R&D Systems™ Supplier No. RDC3230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00 €
    719.25 € / 10µg
    Save 41.75 €
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene ADAMTSL2
Accession Number NP_055509.2
Gene ID (Entrez) 9719
Gene Alias ADAMTSL2 ADAMTS-like 2, GPHYSD1
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Quantity 10 μg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.