missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human GLI4 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit

Product Code. 32156078 Shop All Abcam Products
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32156078 Supplier Abcam Supplier No. ab2632161Kit
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Add to basket
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Human GLI4 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.

  • Species: Human
  • Tissue: GLI4 knockout HEK-293T
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.