missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human GOLGA5 (Golgin-84) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit

Product Code. 32146969 Shop All Abcam Products
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32146969 Supplier Abcam Supplier No. ab2588871Kit
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Human GOLGA5 (Golgin-84) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.

  • Species: Human
  • Tissue: GOLGA5 (Golgin-84) knockout HEK-293T
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.