Learn More
Abcam Human GSTM4 knockout HeLa cell line
Product Code. 32140011 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
2 x 1,000,000 Cells
Unit Size:
Pack of 2
Product Code. Quantity Unit Size
32140011 2 x 1,000,000 Cells Pack of 2
1 options
Product Code. 32140011 Supplier Abcam Supplier No. ab2659952x1000000Cells_
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
GSTM4 KO cell line available to order. KO validated. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: 1 bp insertion in exon 1. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial. To order only knockout cells: select ...
GSTM4 KO cell line available to order. KO validated. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: 1 bp insertion in exon 1. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Quantity 2 x 1,000,000 Cells
Regulatory Status RUO
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.