missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human HARBI1 (aa 259-344) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30208102
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30208102 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30208102 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP97520

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (85%), Rat (85%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-58490 (PA5-58490. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Transposase-derived protein that may have nuclease activity (Potential). Does not have transposase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Accession Number Q96MB7
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 283254
Name Human HARBI1 (aa 259-344) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias C11orf77; D230010M03Rik; Harbi1; harbinger transposase derived 1; Harbinger transposase-derived nuclease; Putative nuclease HARBI1
Common Name HARBI1
Gene Symbol HARBI1
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence VIEKTFRTLCSRFRCLDGSKGALQYSPEKSSHIILACCVLHNISLEHGMDVWSSPMTGPMEQPPEEEYEHMESLDLEADRIRQELM
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.