missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human IL-7 Quantikine HS ELISA Kit

Product Code. 18701984
Click to view available options
Quantity:
1 x 96-well Plate
Unit Size:
1 set
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 18701984

Brand: R&D Systems™ HS750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Human IL-7 Quantikine HS ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human IL-7 Quantikine HS ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-7 in cell culture supernates (200 ul), serum (200 ul), edta plasma (200 ul), citrate plasma (200 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Assay Range 0.16 to 10 pg/mL (Cell Culture Supernates), 0.25 to 16 pg/mL (Serum, Citrate Plasma, EDTA Plasma)
Assay Sensitivity 0.1pg/mL
Conjugate HRP
Sample Type Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate), Serum
Specificity Natural and Recombinant Human IL-7
For Use With (Application) ELISA
Gene ID (Entrez) 3574
Quantity 1 x 96-well Plate
Sample Volume Cell Culture Supernates (200uL),Serum (200uL),EDTA Plasma (200uL),Citrate Plasma (200uL)
Storage Requirements Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym IL7, IL-7 interleukin-7, interleukin 7, Lymphopoietin-1, PBGF
Show More Show Less
Product Content Correction

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt