missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human KIAA1191 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit

Product Code. 32157455 Shop All Abcam Products
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32157455 Supplier Abcam Supplier No. ab2632401Kit
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Human KIAA1191 knockout HeLa cell/tissue lysate.

  • Species: Human
  • Tissue: KIAA1191 knockout HeLa
Product Title
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.