Learn More
R&D Systems™ Human KLHL6 (NP_569713.2) VersaClone cDNA
Product Code. 18771087
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
Product Code. Quantity unitSize
18771087 10 μg 10µg
1 options
Product Code. 18771087 Supplier R&D Systems™ Supplier No. RDC3650
Spécification
Gene KLHL6
Gene ID (Entrez) 89857
Gene Alias FLJ00029, kelch-like 6 (Drosophila), kelch-like protein 6, kelch-like protein KLHL6
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantity 10 μg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.