missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human MYC (c-Myc) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit

Product Code. 32142006 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Unit Size
32142006 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32142006 Supplier Abcam Supplier No. ab2638501Kit
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human MYC (c-Myc) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.

  • Species: Human
  • Tissue: MYC (c-Myc) knockout HEK-293T

Spezifikation

For Use With (Application) Western Blot
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.