missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hyaluronic acid sodium salt, BLD Pharm™

Product Code. 31328191
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31328191 5 g
31326610 100 g
31326995 25 g
31326072 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31328191 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1340655g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mol wt 750,000 to 1,000,000

Spécification

CAS 9067-32-7
MDL Number MFCD00875848
Quantity 5 g
SMILES NONE
Chemical Name or Material Hyaluronic acid sodium salt
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.