missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum, EMEA Tested
Beschreibung
- Contains three to four times as much available iron and transferrin as FBS or equine serum
Spezifikation
Spezifikation
| Age | 16 to 22 weeks |
| Product Type | Calf Bovine Serum |
| Quantity | 1000 mL |
| Sterilization Method | Sequential Triple-filtered, 100 nm |
| Processing | Non-Irradiated |
| Endotoxin Concentration | ≤ 10 EU/mL |
| Hemoglobin Concentration | ≤ 10 mg/dL |
| Iron Supplemented | Yes |
| Product Line | HyClone |
| Test Methods | European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) Conforming Tests |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?