missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxylamine Hydrochloride, TRC

Product Code. 18002130
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18002130 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18002130 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH9437055G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 5470-11-1
Quantity 5 g
Molecular Formula ClH4NO
Synonym Hydroxylamine, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, hydrochloride (8CI, 9CI), Hydroxyamine hydrochloride, Hydroxyammonium chloride, Hydroxylamine chloride, Hydroxylamine chlorohydrate, Hydroxylammonium chloride, Oxammonium hydrochloride, Hydroxylamine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
SMILES Cl.NO
IUPAC Name hydroxylamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 69.49
Formula Weight 68.9981
Chemical Name or Material Hydroxylamine Hydrochloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.