missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxylamine Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Hydroxylamine Sulfate |
| CAS | 10039-54-0 |
| Molecular Formula | H8N2O6S |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | Bis(hydroxylamine) Sulfate, Bis(hydroxylammonium) Sulfate, Di(hydroxylamine) Sulfate, Envision MLB 2030, Hydroxyl Ammonium Sulfate ((HONH3)2SO4), Hydroxylamine Neutral Sulfate, Hydroxylammonium Sulfate, Lanasane LAB, Oxammonium Sulfate |
| InChI Formula | InChI=1S/2H4NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| SMILES | NO.NO.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | hydroxylamine;sulfuric acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.14 |
| Formula Weight | 164.0103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?