missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-724 Lightweight, 13 Gauge Cut Protection Gloves, INTERCEPT™ Technology
Shop All Ansell ProductsBeschreibung
- Lightweight gloves easy to wear during long working hours
- Liner features optimized Lycra™ content for cooling effect on the skin
- Silicone-free polyurethane (PU) palm coating provides enhanced grip in light oil environments for secure handling
- Gray coating hides dirt in environments with dirt exposure
- EN Cut level 3 (ANSI Level 2)
- EN Abrasion Level 4 (ANSI Level 6)
- Available in sizes 6 through 11
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Construction | Knit |
| Coating Material | Polyurethane |
| Color | Gray, White |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE, Spandex, Polyethylene |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?