missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-542 Lightweight Cut-Resistant Gloves, INTERCEPT™ Technology
Beschreibung
- High level of cut resistance
- High dexterity
- Comfortable and lightweight
- Dirt masking design for extended use life
- EN 407 Contact heat protection Level 1
- Fiberglass free
- Natural rubber latex free
- Silicone Free
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Category III |
| Construction | Knit |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A7 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Aramid Fiber, Stainless Steel Fiber, Spandex, Nitrile |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?