missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Product is rabbit IgG (whole molecule) covalently coupled to Sepharose-4B
- Packed in a polystyrene chromatography column
Specifications
Specifications
| Binding Capacity | 2.3 mg Antibody/mL |
| Quantity | 2 mL |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| For Use With (Application) | For affinity purification of antibodies to Rabbit IgG or to remove these antibodies from an antiserum preparation |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?