missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Interleukin 3, mouse

Product Code. 15428639
Change view
Click to view available options
Quantity:
10μg
2μg
Unit Size:
10µg
2µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15428639 2μg 2µg
15418639 10μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15428639 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J67104.&E
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Molecular Weight (g/mol) 15.6 kd
Quantity 2μg
Packaging Plastic bottle
Form Lyophilized

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.