missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
| Quantity | 50 g |
| Linear Formula | FeCl2 · 4H2O |
| UN Number | UN3260 |
| Formula Weight | 198.81g/mol |
| Percent Purity | ≥99% (RT) |
| Vapor Pressure | 10 mmHg (693°C) |
| Chemical Name or Material | Iron(II) chloride tetrahydrate |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iron(II) chloride tetrahydrate
- Danger
- Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- H290-May be corrosive to metals.
- H302-Harmful if swallowed.
- H318-Causes serious eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?