missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iron(II) Chloride Tetrahydrate, TRC

Product Code. 30396747
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30396747 25 g
30394540 5 g
30393748 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30396747 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI77493025G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13478-10-9
Molecular Formula FeCl2H8O4
Molecular Weight (g/mol) 198.81
Synonym Ferrous Chloride Tetrahydrate, Iron Chloride Tetrahydrate, Iron Dichloride Tetrahydrate
IUPAC Name iron(2+);dichloride;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Fe+2]

Spezifikation

Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Formula Weight 197.9149
Chemical Name or Material Iron(II) Chloride Tetrahydrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.