missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iron(III) trifluoromethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Iron(III) trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 63295-48-7 |
| Molecular Formula | C3F9FeO9S3 |
| Quantity | 2 g |
| Synonym | Iron(Iii)Trifluoromethanesulfonate |
| InChI Formula | InChI=1S/3CHF3O3S.Fe/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | [Fe+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | iron(3+);trifluoromethanesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 503.05 |
| Formula Weight | 502.791 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?