missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopentyl Nitrite, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Isopentyl Nitrite |
| CAS | 110-46-3 |
| Molecular Formula | C5 H11 N O2 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | Nitrous acid, 3-methylbutyl ester, Isopentyl alcohol, nitrite (8CI), 3-Methylbutanol nitrite, 3-Methylbutyl nitrite, Amyl nitrite, Aspiral, Isoamyl nitrite, Isopentyl nitrite, NSC 7903, Nitramyl, Nitrous acid, isopentyl ester, Pentyl nitrite, Vaporole |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CCON=O |
| IUPAC Name | 3-methylbutyl nitrite |
| Molecular Weight (g/mol) | 117.15 |
| Formula Weight | 117.079 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?