missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isopropyl Alcohol, 99% (Molecular Biology Reagent), MP Biomedicals

Product Code. 11406471 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mL
500 mL
Unit Size:
25mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11406471 25 mL 25mL
11426471 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11406471 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219400625

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 67-63-0
Molecular Formula C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O

Spécification

Quantity 25 mL
Formula Weight 60.09
Chemical Name or Material Isopropyl Alcohol, 99%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.