missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopulegol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3 |
| Formula Weight | 154.1358 |
| Chemical Name or Material | Isopulegol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?