missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Julolidine, 98%, Thermo Scientific™

Product Code. 10548860 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10548860 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10548860 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122830250
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

CAS 479-59-4
Melting Point 34.0°C to 36.0°C
Color Brown-Orange to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C12H15N
MDL Number MFCD00006917
Quantity 25 g
Beilstein 20, 332
Synonym julolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine, 1h,5h-benzo ij quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo i,j quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine
InChI Key DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2=C3C(=CC=C2)CCCN3C1
Molecular Weight (g/mol) 173.26
PubChem CID 68069
Formula Weight 173.26
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid After Melting
Chemical Name or Material Julolidine, 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.