missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
- Accelerator free to limit type IV allergies.
- Ultra comfortable glove and easy donning thanks to its internal polymer coating.
- Great elasticity and good dexterity.
- Non-slip texture for excellent grip and object manipulation.
- Its robustness gives it greater durability.
- Recommended in medical, industrial, and food environments.
Specifikationer
Specifikationer
| Chlorinated | No |
| Accelerator Free | Yes |
| Applications | Industrial, Healthcare, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Color | Blue |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fingertip Textured |
| Finger Thickness (English) | 4.3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Latex Free | Yes |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?