missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Histidine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™

Product Code. 15517964 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
1 kg
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
15517964 100 g Poly Bottle 100g
13274004 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15517964 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 208005

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 71-00-1
Molecular Formula C6H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 155.16
MDL Number MFCD00064315
InChI Key HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC Name 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O

Specifica

Packaging Poly Bottle
Quantity 100 g
Formula Weight 155.16
Specific Gravity 1L = 1.44kg
Grade Multi-Compendial/USP
Chemical Name or Material L-Histidine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.