missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Homocystine, MedChemExpress
Beschreibung
L-Homocystine is the oxidized member of the L-homocysteine. Homocysteine is a pro-thrombotic factor, vasodilation impairing agent, pro-inflammatory factor and endoplasmatic reticulum-stress inducer used to study cardiovascular disease mechanisms.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | L-Homocystine |
| CAS | 626-72-2 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C8H16N2O4S2 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | H2O : 5 mg/mL (18.63 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with H2O) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.73 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl) |
| SMILES | OC([C@@H](N)CCSSCC[C@H](N)C(O)=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 268.35 |
| Formula Weight | 268.35 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?