missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Menthyl 2,2-Dihydroxyacetate, TRC

Product Code. 30477449
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30477449 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30477449 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM21914525G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material L-Menthyl 2,2-Dihydroxyacetate
CAS 111969-64-3
Molecular Formula C12H22O4
Quantity 25 g
Synonym 2,2-Dihydroxyacetic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, Dihydroxyacetic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, [1R-(1alpha,2beta,5alpha)]-Dihydroxyacetic Acid 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, 2,2-Dihydroxyacetic Acid (-)-Menthyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C12H22O4/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)16-12(15)11(13)14/h7-11,13-14H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)C(O)O
IUPAC Name [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] 2,2-dihydroxyacetate
Molecular Weight (g/mol) 230.3
Formula Weight 230.1518
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.