missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Tyrosine Benzyl Ester 4-Toluenesulfonate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | L-Tyrosine Benzyl Ester 4-Toluenesulfonate |
| CAS | 53587-11-4 |
| Molecular Formula | C16H17NO3 . C7H8O3S |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | L-Tyrosine','phenylmethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (1:1), L-Tyrosine','phenylmethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), (S)-Tyrosine benzyl ester tosylate, Benzyl L-tyrosinate tosylate, L-Tyrosine benzyl ester 4-methylbenzenesulfonate, L-Tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate, Tyrosine benzyl ester tosylate, Tyrosine benzyl ester tosylate (salt) |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H17NO3.C7H8O3S/c17-15(10-12-6-8-14(18)9-7-12)16(19)20-11-13-4-2-1-3-5-13;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-9,15,18H,10-11,17H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t15-;/m0./s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC Name | benzyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate;4-methylbenzenesulfonic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 443.51 |
| Formula Weight | 443.1403 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?