missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Valine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | L-Valine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 6306-52-1 |
| Molecular Formula | C6 H13 N O2 . Cl H |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | L-Valine','methyl ester','hydrochloride (1:1), L-Valine','methyl ester','hydrochloride (9CI), Valine','methyl ester','hydrochloride','L- (6CI,7CI,8CI), (S)-Valine methyl ester hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, Methyl (S)-valinate hydrochloride, Methyl L-valinate hydrochloride, Methyl valinate hydrochloride, NSC 197198, NSC 22920, Valine methyl ester hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)C |
| IUPAC Name | methyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 167.63 |
| Formula Weight | 167.0713 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?