missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Sample Blocks for RapidVap™ N2/48 Evaporation Systems

Product Code. 11726649 Shop All Labconco Corporation Products
Change view
Click to view available options
Holds:
35 mL Tubes
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Holds Unit Size
11726649 - -
11746419 35 mL Tubes Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11726649 Supplier Labconco™ Supplier No. 7482200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2890.00 €
    2551.87 € / Pack of 1
    Save 338.13 €
    11% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Benötigt

Glassware

  • Four different interchangeable aluminum accessory blocks, coated with PTFE
  • Sample blocks hold either 48 smaller (4.5 mL to 26 mL) or eight larger (450 mL) samples
  • Glassware for all blocks sold separately

†For tubes up to maximum capacity shown. Actual sample volume is 66–75% total tube capacity and depends on tube shape, height and vortex speed.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.