Learn More
Descrizione
Lecithin (aka phosphatidylcholine) is the major structural component of cellular membranes and serves as a reservoir for several lipid messengers. It is the source of the bioactive lipids: lysophosphatidylcholine, phosphatidic acid, diacylglycerol, lysophosphatidylcholine, platelet activating factor and arachidonic acid.
Specifica
Specifica
| Quantity | 500 g |
| Percent Purity | ≥90% |
| Grade | Water Dispersible |
| Physical Form | Solid |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.