missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Individual L.pneumophila serogroups 1, 2-15, and non L.pneumophila species latex and positive control available separately.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ISO13485 ISO9001 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| CE Marker | Yes |
| Clia Complexity | Non-waived |
| Detectable Analytes | L. pneumophila Serogroup 2-15 Antibodies |
| Format | 1 Bottle (2.5 mL) |
| Sample Type | Bacterial Colonies |
| Sensitivity | 1 |
| Type | Reagent |
| For Use With (Application) | The Confirmatory Identification of Legionella Pneumophila and Other Commonly Isolated Legionellasp Ecies Grown on Selective Medi |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?