missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration

Product Code. 17823008
Change view
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-1°C to 101°C
-1°C to 51°C
-10°C to +110°C
-10°C to +210°C
-10°C to +260°C
-10°C to +300°C
-10°C to +330°C
-10°C to +360°C
-10°C to +50°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
-35°C to +50°C
Subdivision:
0.1°C
0.2°C
0.5°C
1°C
2°C
Immersion Type:
Partial Immersion
Total Immersion
Length (Metric):
15.5 cm
30.5 cm
40.5 cm
Unit Size:
Each
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Temperature Range (Metric) Subdivision Immersion Type Length (Metric) Unit Size
17823008 -10°C to +330°C 2°C Partial Immersion 30.5 cm Each
17873028 -20°C to +110°C 0.5°C Partial Immersion 30.5 cm Each
17862988 -1°C to 101°C 0.2°C Partial Immersion 40.5 cm Each
17833028 -10°C to +50°C 0.5°C Total Immersion 30.5 cm Each
17883028 -10°C to +260°C 1°C Partial Immersion 40.5 cm Each
17822998 -10°C to +110°C 1°C Total Immersion 15.5 cm Each
17842998 -10°C to +360°C 2°C Total Immersion 30.5 cm Each
17863018 -1°C to 51°C 0.1°C Partial Immersion 40.5 cm Each
17843028 -10°C to +210°C 1°C Partial Immersion 40.5 cm Each
17892988 -1°C to 101°C 0.2°C Total Immersion 40.5 cm Each
17853018 -35°C to +50°C 1°C Partial Immersion 30.5 cm Each
17843038 -20°C to +110°C 0.5°C Total Immersion 30.5 cm Each
17823068 -1°C to 51°C 0.2°C Total Immersion 40.5 cm Each
17803088 -10°C to +300°C 1°C Partial Immersion 30.5 cm Each
17853108 -20°C to +110°C 1°C Partial Immersion 30.5 cm Each
17893118 -10°C to +210°C 1°C Total Immersion 40.5 cm Each
17813088 -20°C to +150°C 1°C Partial Immersion 30.5 cm Each
17873108 -20°C to +110°C 1°C Total Immersion 30.5 cm Each
17893108 -1°C to 51°C 0.2°C Partial Immersion 40.5 cm Each
17853088 -20°C to +150°C 1°C Total Immersion 30.5 cm Each
17833108 -10°C to +50°C 0.5°C Partial Immersion 30.5 cm Each
17863068 -1°C to 51°C 0.1°C Total Immersion 40.5 cm Each
17833078 -10°C to +50°C 1°C Total Immersion 15.5 cm Each
17823078 -35°C to +50°C 0.5°C Total Immersion 30.5 cm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17823008 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 44/814/0 + 49/101/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00 €
    104.94 € / Pack of 1
    Save 10.06 €
    8% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.

  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK

Spezifikation

Calibration Points 0°C, 50°C, 90°C
Certifications/Compliance UK Traceable to National Standards ISO 9001
Immersion Type Partial Immersion
Length (Metric) 30.5 cm
Material Glass
Thermometer Fill Brown Spirit
Max. Temperature (English) 626°F
Max. Temperature (Metric) +330°C
Min. Temperature (English) 14°F
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (English) 14°F to 626°F
Temperature Range (Metric) -10°C to +330°C
Accuracy ± 2.0°C at 90°C
Subdivision 2°C
Immersion Length 76 mm
Width (Metric) 1.2 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.