missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Logic™ Cell Culture Cart Pipette Insert Accessory

Code produit 30280809 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Logic Cell Culture Cart
Conditionnement:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit For Use With (Equipment) Conditionnement
30280809 Logic Cell Culture Cart Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30280809 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 8024600
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Divides the lower storage area of Logic Cell Culture Cart into six compartments for storing various size serological pipettes.

  • Insert adds six compartments to lower storage are of the Logic Cell Culture Cart.
  • Ideal for additional storage of serological pipettes.

Spécification

Description Pipette Insert accessory adds 6 extra compartments for storing various size serological pipettes in the Logic Cell Culture Cart.
Width (Metric) Interior 39.4 cm
Product Type Pipette Insert
Width (English) Exterior 15.5 in.
Width (Metric) Exterior 39.4 cm
Includes Pipette Insert, Installation Instructions
Width (English) Interior 15.5 in.
For Use With (Equipment) Logic Cell Culture Cart
Depth (English) 15.5 in.
Depth (Metric) 39.4 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.