missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kappes Systeme™ Longitudinal Divider

Product Code. 10574853
Encompass
Change view
Click to view available options
Height (Metric):
105 mm
145 mm
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Height (Metric) Unit Size
10574853 105 mm Each
10444832 145 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10574853 Supplier Kappes Systeme™ Supplier No. 6647.00.3405
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

This item is not returnable. View return policy

Spezifikation

Product Type Longitudinal Divider
Color Zinc
For Use With (Equipment) Secure and professional storage
Quantity 1/Pk.
Height (Metric) 105 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.