missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesium powder, -100+200 mesh, 99.6% (metals basis excluding Ca), Thermo Scientific Chemicals

Product Code. 11393228
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11393228 250 g 250g
11303238 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11393228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036194.30
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

For vacuum deposition

For vacuum deposition

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7439-95-4
Molecular Formula Mg
Molecular Weight (g/mol) 24.30
MDL Number MFCD00085308
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC Name magnesium
SMILES [Mg]

Spezifikation

Color White
Quantity 250 g
Mesh Size −100+200 Mesh
Odor Odorless
Form Powder
UN Number UN1418
Percent Purity 99.6%
Assay (metals basis excluding Ca), Ca typically 0.1-1%
Chemical Name or Material Magnesium powder

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.